Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
For cell culture and general laboratory use
Marke: Labcon 3525-350-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Fassungsvermögen: 14 mL
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
17 mm | |
Rundboden-Röhrchen | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Nein | |
3,93 in. | |
125 Röhrchen/Beutel | |
SuperClear™ | |
14 mL | |
Nein |
1.500 RZB | |
Nicht autoklavierbar | |
Nicht enthalten | |
100 mm | |
Ja | |
Kultur | |
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
Unsteril | |
125 |