Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
Marke: Labcon™ 3410-800-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Fassungsvermögen: 8 mL
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
13 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Nein | |
3,93 in. | |
SuperClear™ | |
8 mL |
1.500 RZB | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
100 mm | |
Ja | |
Kultur | |
1000 Röhrchen/Beutel | |
Unsteril |