Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
This product's superior barrier prevents liquid and microbial penetration.
Marke: Keystone Cleanroom Products BGSMS6SS1830
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
- Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
- Made in the USA
Spezifikation
88 gsm | |
Autoklavierbar | |
15 L | |
Selbstklebend | |
Single-use | |
Nicht gewebter Stoff | |
88 gsm | |
88 gsm | |
76.2 cm | |
45.7 cm |
Autoklavierbeutel | |
510 oz. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Dunkelblau | |
Dampfsterilisierung | |
Unsteril | |
Ja | |
30 in. | |
18 in. |