Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Super Duty SMS Autoclavable Bowl Cover
GREENER_CHOICE
This 88 g/m2 SMS Autoclavable Bowl Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
969.00 CHF - 2130.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Runder Deckel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Elastisch
Farbe Dunkelblau
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17944116
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-20
28 bis 40,6 cm 28 bis 40,6 cm N/A
N/A
17974146
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-24
30,5 bis 50,8 cm 30,5 bis 50,8 cm N/A
N/A
17934116
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-30
50,8 bis 66 cm 50,8 bis 66 cm N/A
N/A
17994146
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-36
66 bis 76,2 cm 66 bis 76,2 cm N/A
N/A
17964116
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-40
68,6 bis 86,4 cm 68,6 bis 86,4 cm N/A
N/A
17914156
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-42
71 bis 88,9 cm 71,1 bis 88,9 cm N/A
N/A
17904156
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-48
76,2 bis 101,6 cm 76,2 bis 101,6 cm N/A
N/A
17954116
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-50
78,7 bis 104,1 cm 78,7 bis 104,1 cm N/A
N/A
17984106
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-54
94 bis 119,4 cm 94 bis 119 cm N/A
N/A
17984116
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products™
BWL-KCRP-600-60
101,6 bis 127 cm 101,6 bis 127 cm N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Save time by using the stopper bowl cover instead of wrapping with sheets of SMS material and autoclave tape
  • Used in conjunction with a secondary autoclave bag, it creates an effective wrapping system
  • After the outer bag is removed, this stopper bowl cover should remain in place, providing protection from microbial and particulate contamination while the remaining set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
  • Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
  • Hydrophobic and resists tearing and punctures
  • Lint-free
  • Conveniently packaged: 1 cover per heat-sealed and labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with all shipments
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
Runder Deckel
Elastisch
Single-use
Unsteril
Autoklavierbar
Dunkelblau
Verstärkter, mehrschichtiger Kunststoff
121°bis 135 °C