Learn More
Thermo Scientific™ Basisplatten/Verteiler für Super Clean Filterkartuschen
Die Basisplatten/Verteiler für Thermo Scientific Super Clean Filterkartuschen müssen nur einmal installiert werden.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-814
Beschreibung
Die Basisplatten/Verteiler für Thermo Scientific Super Clean Filterkartuschen müssen nur einmal installiert werden.
Zusätzliche Produktinformationen- Verwendung mit Super Clean Kartuschenfiltern
- Filter nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Dreifachfilter | |
Für Gas: Nur Trägergas | |
Einzelne Grundplatte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.