Learn More
Sulfitlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12972205
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel S(IV)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfit
Konzentration 1 g/l
Verpackung Glasflasche
Menge 500 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig