Learn More
Sulfid ISE-Standardlösung, Mettler Toledo™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | ISE standard S 1000 mg/L, 500mL |
Verpackung | 500 mL |
Menge | 500 ml |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |