Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulindac-Sulfid
Click to view available options
Menge:
100 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 100 mg |
Beschreibung | Gelb |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aktiver Sulindac-Metabolit; hemmt Cyclooxygenase-1 |
CAS | 32004-67-4 |
Summenformel | C20H17FO2S |
Formelmasse | 340,41g/mol |
Schmelzpunkt | 189°bis 191 °C |
Löslichkeit | Löslich in DMSO |
Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
Form | Pulver |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulindac sulfide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulindac sulfide