Learn More
Schwefelsäurelösung 1 M (2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10666072
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Schwefelsäurelösung 1 M (2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 1 mmHg bei 20 °C.
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 98.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, solution 1M, (2N)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.