Learn More
Schwefelsäurelösung 0.1 M (0.2 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Beschreibung
Schwefelsäurelösung 0,1 M (0,2N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 1 mmHg bei 20 °C. |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution