Learn More
Schwefelsäure-Lösung 0.05 M (0.1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10528620
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1AMP
Gehäuse 6AMP
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
H2O4S, CAS-Nummer 7664-93-9, Acid sulfurique, Acidum sulfuricum, Batteriesäure, Diwasserstoffsulfat, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Mattingsäure, Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, braunes Vitriolöl, 6AMP, 100 °C, CHEBI:26836, farblos, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure, 64589, 98.072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
pH 1,5
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Ampulle
Dampfdruck 1 mmHg bei 20 °C.
Menge Gehäuse 6AMP
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.