Learn More
Schwefel, Reagenzienqualität, gereinigt durch Sublimation, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 445 °C |
Chemischer Name oder Material | Schwefel |
Schmelzpunkt | 120 °C |
Namenshinweis | Aufgereinigt durch Sublimation |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1350 |
Flammpunkt | 207 °C (404.6 °F) |
Formelmasse | 32.07 mol |