Learn More
Schwefel, ausgefällt, Honeywell Fluka ™
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfur |
Namenshinweis | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Menge | 2.5 kg |
UN-Nummer | 1350 |
Flammpunkt | 207°C (404.6°F) |
Löslichkeitsinformationen | In accordance with carbon disulfide, 1g/5mL |
Formelmasse | 32.07g/mol |
Reinheit (%) | 99.5 to 100.5% |
Güte | puriss. |
Zündpunkt | 450°F |