Learn More
Schwefelölstandards für die Dieselkraftstoffanalyse, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 11965094
Click to view available options
Konzentration:
10 μg/g
100 μg/g
1000 μg/g
200 μg/g
25 μg/g
300 μg/g
5 μg/g
50 μg/g
75 μg/g
750 μg/g
7704-34-9, 8042-47-5
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
5362487
CHEBI:26833
Schwefel
[S]
7704-34-9, 8042-47-5
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
5362487
CHEBI:26833
Schwefel
[S]
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
S10 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemischer Name oder Material Schwefelölstandard in Grundöl
Konzentration 75 μg/g
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.0, 99.99
Menge 100 ml
CAS Max. % 0.0, 99.99
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungsmittel oder Matrix Grundöl 20
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur Oil Standard in Base Oil 20
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mineral Oil
Produkt nur für den Laborgebrauch