Learn More
Schwefel, kolloidales Pulver, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefel |
CAS | 7704-34-9 |
Physikalische Form | Kolloidales Pulver |
Menge | 1 kg |
Summenformel | S |
MDL-Nummer | MFCD00085316 |
UN-Nummer | 1350 |
Flammpunkt | 207 °C (404.6 °F) |
Synonym | Polymerisch, Gummivulkanisierungs-Agent OT, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot |
InChI-Schlüssel | NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N |