Learn More
Schwefel; zertifiziertes Referenzmaterial, UKAS ISO 17025 und ISO 17034 zertifiziert, Schwefel in synthetischem Diesel, 0,0010 % (10 ppm), 100 ml, Paragon Scientific™
Paragon Scientific Synthetic Diesel Sulphur CRM eignen sich für die Kalibrierung, Verifizierung oder Verwendung in Qualitätskontrollverfahren zur Analyse des Schwefelgehalts in Erdölprodukten, wobei der Schwefelgehalt von 0 (Blank) bis 5,0000 % (50000 ppm) für jedes Material reicht.
Marke: Paragon Scientific GOSU-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung.
- Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den weltweit renommiertesten zertifizierten Daten.
- Geeignet für international anerkannte Prüfmethoden und -protokolle, u. a.: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten.
- Lieferung in manipulationssicherer 100 ml-Glasverpackung für die Gewährleistung der Probenintegrität.
- Hergestellt in Großbritannien.
- 12 Monate Haltbarkeit.
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- ALK-GOSU-02 - Sulfur @ 0.001% (10ppm) in Synthetic Diesel
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: White mineral oil
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur