Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid), No-Weigh™ Format
Bereiten Sie aminreaktive Sulfo-NHS-Ester-Crosslinker vor oder verbessern Sie die Carbodiimid(EDC)-Konjugation für Peptide oder Proteine mit N-Hydroxysulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
Marke: Thermo Scientific™ 24510
428.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS ist reines N-Hydroxysulfosuccinimid, das für die Herstellung wasserlöslicher, aminreaktiver NHS-Ester-Crosslinker oder zur Verbesserung der Konjugationseffizienz bei der Verwendung des Carbodiimid-EDC erforderlich ist.
Besondere Merkmale:
- Bildet bei Verwendung mit EDC einen Acylaminoester mit Carboxylgruppen
- Das Sulfo-NHS-aktivierte Molekül reagiert effizient mit primären Aminen, was zu einer stabilen Amidbindung führt
- Ermöglicht zwei-stufige EDC-Reaktionen zwischen Carboxyl- und aminhaltigen Molekülen
- Das Sulfo-NHS-aktivierte Molekül kann durch Trocknen stabilisiert werden, wodurch die Herstellung von aminreaktiven Sonden und Oberflächen ermöglicht wird
- Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS
- Reaktiv gegen: Aminogruppen (bei Aktivierung von Carboxylaten)
Spezifikation
Amin-Carboxyl | |
Sulfo-NHS | |
Nein | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
500 mg | |
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität | |
Crosslinker |
Nein | |
217,13 | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Carbodiimid | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |