Learn More
Mettler Toledo™ SULFID-Elektrode DX232
Marke:  Mettler Toledo™ 51107675
Artikelnummer. 11937701
  • 1610.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Festkörpermembran
0 °C bis 80 °C
4 bis 13