Learn More
Sulfathiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479592
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Blocks the synthesis of dihydrofolic acid by inhibiting the enzyme dihydropteroate synthase and it inhibits folic acid synthesis in prokaryotes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sulfathiazol ist ein kurzwirkendes antimikrobielles topisches Sulfa-Medikament. Blockiert die Synthese von Dihydrofolsäure durch Hemmung des Enzyms Dihydropteroat-Synthase und hemmt die Folsäure-Synthese in Prokaryoten. Wirkt gegen grampositive, gramnegative und chlamydiale Bakterien. Wird auch als häufiger oraler und topischer antimikrobieller Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, deuteriertem Dimethylsulfoxid und Ethanol. Löslich in Aceton, verdünnten Mineralsäuren, Kaliumhydroxidlösung, Natriumhydroxidlösung, Ammoniakwasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-14-0
Summenformel C9H9N3O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 255.31
MDL-Nummer MFCD00005319
InChI-Schlüssel JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfathiazole, sulphathiazole, sulfathiazol, sulfanilamidothiazole, 2-sulfanilamidothiazole, norsulfazole, thiazamide, 2-sulfonamidothiazole, norsulfasol, neostrepsan
PubChem CID 5340
ChEBI CHEBI:9337
IUPAC-Name 4-Amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzolsulfonamid
SMILES NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfathiazole
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 500 g
Merck Index 14,8943
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,deuterated dimethyl sulfoxide and ethanol. Soluble in acetone,dilute mineral acids,potassium hydroxide solution,sodium hydroxide solution,ammonia water,dimethyl sulphoxide and methanol.
Formelmasse 255.32
Reinheit (%) 99%