Learn More
Sulfathiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Blocks the synthesis of dihydrofolic acid by inhibiting the enzyme dihydropteroate synthase and it inhibits folic acid synthesis in prokaryotes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sulfathiazol ist ein kurzwirkendes antimikrobielles topisches Sulfa-Medikament. Blockiert die Synthese von Dihydrofolsäure durch Hemmung des Enzyms Dihydropteroat-Synthase und hemmt die Folsäure-Synthese in Prokaryoten. Wirkt gegen grampositive, gramnegative und chlamydiale Bakterien. Wird auch als häufiger oraler und topischer antimikrobieller Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, deuteriertem Dimethylsulfoxid und Ethanol. Löslich in Aceton, verdünnten Mineralsäuren, Kaliumhydroxidlösung, Natriumhydroxidlösung, Ammoniakwasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Sulfathiazol ist ein kurzwirkendes antimikrobielles topisches Sulfa-Medikament. Blockiert die Synthese von Dihydrofolsäure durch Hemmung des Enzyms Dihydropteroat-Synthase und hemmt die Folsäure-Synthese in Prokaryoten. Wirkt gegen grampositive, gramnegative und chlamydiale Bakterien. Wird auch als häufiger oraler und topischer antimikrobieller Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, deuteriertem Dimethylsulfoxid und Ethanol. Löslich in Aceton, verdünnten Mineralsäuren, Kaliumhydroxidlösung, Natriumhydroxidlösung, Ammoniakwasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfathiazole |
Schmelzpunkt | 200°C to 203°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 100 g |
Merck Index | 14,8943 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water,deuterated dimethyl sulfoxide and ethanol. Soluble in acetone,dilute mineral acids,potassium hydroxide solution,sodium hydroxide solution,ammonia water,dimethyl sulphoxide and methanol. |
Formelmasse | 255.32 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Sulfathiazole
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-amino-N-2-thiazolylbenzenesulfonamide