Learn More
Sulfamethozin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10695082
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-68-1
Summenformel C12H14N4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 278.33
MDL-Nummer MFCD00006066
InChI-Schlüssel ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethazine, sulfadimidine, sulfadimethyldiazine, sulfamezathine, sulfadimerazine, sulphamethazine, sulphamezathine, sulfadimezine, sulphadimidine, sulfadimesin
PubChem CID 5327
ChEBI CHEBI:102265
IUPAC-Name 4-Amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzolsulfonamid
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamethazine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 197.0°C to 200.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 9047
Formelmasse 278.32
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Sulfamethazine