Learn More
Sulfachlorpyridazin-Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15512333
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 23282-55-5
Summenformel C10H8ClN4NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 306.7
InChI-Schlüssel GHQJXOBLWKFNAD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87077948
IUPAC-Name 4-Amino-N-(6-chlorpyridazin-3-yl)benzolsulfonamid; Natrium
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)NC2=NN=C(C=C2)Cl.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfachloropyridazine sodium
Schmelzpunkt 262.0°C to 270.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 306.7
Reinheit (%) 97%