Learn More
Sulfachlorpyridazin-Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15502333
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 23282-55-5
Summenformel C10H8ClN4NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 306.7
InChI-Schlüssel GHQJXOBLWKFNAD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87077948
IUPAC-Name 4-Amino-N-(6-chlorpyridazin-3-yl)benzolsulfonamid; Natrium
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)NC2=NN=C(C=C2)Cl.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfachloropyridazine sodium
Schmelzpunkt 262.0°C to 270.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 306.7
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphachloropyridazine sodium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium N-(6-chloropyridazin-3-yl)sulphanilamidate