Learn More
Saccharose (Brix)-Standard, 20 %, Reagecon™
Marke: Reagecon BS20S
Menge | 15 ml |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
20 % | |
15 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saccharose (Brix)-Standard, 20 %, Reagecon™ > Menge:Gehäuse 15mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur