Learn More
Bernsteinsäure, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10708932
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bernsteinsäure, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10708932 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500g
1kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10708932
Marke: Thermo Scientific Acros 158750010
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-21-4
Summenformel C4H16Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 270.142
InChI-Schlüssel ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC-Name Dinatrium;butandioat;hexahydrat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Namenshinweis 0.97
Schmelzpunkt 120,0 °C
Farbe Braun bis gelb
pH 7 bis 9 (0,4 M lösl.)
Verlust bei Trocknung 37,0 % bis 41,0 % (90 °C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Glasflasche
Menge 1kg
Beilstein 02, 606
Merck Index 15, 8808
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:270 g/l Wasser (25 °C).Andere Löslichkeiten: unlöslich in Alkohol
Formelmasse 270.13
Reinheit (%) 0.97
Unlösliche Stoffe Max. 0,005%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0448003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 Catalog Number158750010,158751000,158755000
ChargennummerA0468237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number158751000,158750010,158755000
ChargennummerA0442218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number158751000,158750010,158755000
ChargennummerA0464547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number158750010,158751000,158755000
ChargennummerA0456667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number158750010,158751000,158755000
Name des Produkts
Bernsteinsäure, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >