Learn More
Bernsteinsäure, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Succinic acid |
Namenshinweis | p.a. |
Schmelzpunkt | 185,0°bis 190,0 °C |
Siedepunkt | 235,0 °C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | HO2CCH2CH2CO2H |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride |
Formelmasse | 118.09 |
Reinheit (%) | ≥99.0% |