Learn More
Brannan™ GAINT WALL THERMOMETER
Brannan™ Styrol Wandthermometer ist groß, mit auffälligem schwarzem Druck und zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.
Marke: Brannan™ 14/433/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Groß (380 mm)
- Wandthermometer
- Auffälliger schwarzer Druck
- Im Innen- und Außenbereich verwendbar
- Celsius und Fahrenheit
Spezifikation
Styrol | |
Wandthermometer | |
−20 °C | |
±1,0 °C |
74 g | |
50 °C | |
−20 °C bis 50 °C |