Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Vakuumpumpe
Chemische Kompatibilität, ideal für Anwendungsfälle mit Rotationsverdampfer
Marke: Cole-Parmer™ 99966-96
3417.86 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die robuste Konstruktion aus PTFE und FFKM widersteht den meisten Lösungsmitteln
- Das Vakuumniveau lässt sich mit dem Einstellknopf regeln
- Integrierte Auffangkolben verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten
Spezifikation
PTFE | |
Vakuumpumpe | |
230 V |
Für alle Anwendungen, die eine Vakuumerzeugung erfordern und ideal für den Einsatz mit dem Stuart Rotationsverdampfer geeignet sind | |
Für alle Anwendungen, die eine Vakuumerzeugung erfordern und ideal für den Einsatz mit dem Stuart Rotationsverdampfer geeignet sind |