Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Aufsatzsystem für Labormaßstab
Verdreifacht den verfügbaren Platz für Proben. Stuart™ Aufsatzsystem für Labormaßstab lässt sich in Sekundenschnelle ohne Werkzeug montieren. Die Aufsätze werden durch Magneten sicher an ihrem Platz gehalten.
Marke:  Cole-Parmer™ 51700-93
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10227674
  • 308.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Etagensystem kann innerhalb von Sekunden ohne Werkzeug aufgebaut werden. Verdreifacht den für Proben verfügbaren Platz.
  • Jede Etage wird durch Magneten gesichert.
  • Umfasst 2 Plattformen und 8 Stangen.
Spezifikation
Spezifikation
Plattform
9.3 in.
9,3 in.
Tier System for Small Rocking Shakers
2 Plattformen, 8 Stäbe
Metall
235 mm
235 mm
3D-Gyratoruer-Wippschalter SSM3, Wipprüttler SSM4,