Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Dispenser aus Polypropylen
446.00 CHF - 750.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12060892
|
Cole-Parmer™
10112-76 |
2 bis 10 ml |
446.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12040902
|
Cole-Parmer™
10112-83 |
10 bis 60 ml | N/A | ||||||
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Polypropylen | |
Flasche |