Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Orbitalschüttler
Zeichnet sich durch eine gleichförmige und gleichmäßige Kreisbewegung auf einer Kreisbahn von 16 mm aus. Zum Lieferumfang des Bibby Scientific™ Stuart™ Orbitalschüttlers gehört eine rutschhemmende Matte, auf der bis zu vier Multiwellplatten oder Diagnosekarten Platz finden können.
Marke:  Cole-Parmer™ 51900-22
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10759145
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Modell SSM1: Der kompakte SSM1 zeichnet sich durch eine gleichförmige und gleichmäßige Kreisbewegung auf einer Kreisbahn von 16 mm aus. Zum Lieferumfang gehört eine rutschhemmende Matte, auf der bis zu vier Multi-Well-Platten oder Diagnosekarten Platz finden. Die Schüttelbewegung eignet sich hervorragend für Proben von 0.5 bis 5 ml in Multi-Well-Platten, Schalen und Petrischalen. Der Schüttler kann in Inkubatoren und Klimaschränken (bis zu 40 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit) verwendet werden. Außerdem ist ein Gestellsystem mit vier Sicherungsstreben aus Gummi als Zubehör verfügbar, das die verschiedensten Arten von Gefäßen wie Kolben, Flaschen und Becher aufnehmen kann. Mit diesem Gestellsystem wird der SSM1 zu einem sehr wirkungsvollen Mini-Plattformschüttler, auf den Erlenmeyerkolben oder Flaschen bis zu 4 x 250 ml, 2 x 500 ml bzw. 1 x 1000 ml Platz finden. Diese größeren Gefäße werden zwischen den Gummistreben gehalten. Das flexible Gestellsystem ist äußerst vielseitig nutzbar und bietet den Vorteil, dass es unterschiedliche Gefäße gleichzeitig aufnehmen kann. Die Drehzahl kann zwischen 30 und 300 U/min variiert werden. Die anhand der Digitalanzeige eingestellte Rüttelgeschwindigkeit wird konstant eingehalten, auch über längere Zeit. Anhand der eingebauten digitalen Zeitschaltuhr können Schüttelzeiten von 1 bis 999 Minuten eingestellt werden. Auch ein Einstellen auf Dauerbetrieb ist möglich.
Modell SSL1: Der SSL1 verfügt über dieselben Merkmale wie der SSM1, ist jedoch größer. Außerdem wird der SSL1 mit einem Gestellsystem für Gefäße statt mit einer rutschhemmenden Matte geliefert. Die Gestellplattform verfügt über vier gummigepolsterte horizontale Sicherungsstreben mit Schnellverriegelungen. Die Streben können vertikal und horizontal verstellt werden und so viele Arten und Größen von Gefäßen wie Kolben, Flaschen und Becher aufnehmen (z. B. Erlenmeyerkolben oder Flaschen 12 x 250 ml, 9 x 500 ml, 6 x 1000 ml bzw. 2 x 2000 ml). Der Hauptvorteil dieses Wiegesystems besteht darin, dass es verschiedene Größen von Behältern aufnehmen kann, eine häufige Anforderung, bei der Schüttler gleichzeitig von verschiedenen Personen im Labor verwendet werden.
  • Gleichförmige orbitale Schüttelbewegung
  • Kreisbahn von 16 mm eignet sich hervorragend für größere Proben wie Multiwellplatten
  • Eingebaute digitale Zeitschaltuhr
  • Drehzahl einstellbar auf bis zu 300 U/min
  • Rutschhemmende Matte für Multiwellplatten usw. im Lieferumfang
  • Vertikal und horizontal verstellbares Gestellsystem für Kolben und Flaschen, kann viele Arten und Größen von Gefäßen wie Kolben, Flaschen und Becher aufnehmen (z. B. Erlenmeyerkolben oder Flaschen 12 x 250 ml, 9 x 500 ml, 6 x 1000 ml bzw. 2 x 2000 ml)
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
30 bis 300 U/min
4°C bis 40°C
Orbitalschüttler
420 mm
360 mm
SSL1
10 kg
230 V, 50 Hz, 50 W
Große Kolben
50 Hz
270 mm
11 kg