Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Gelierungstimer
Mit diesen Gelierungs-Timern messen Sie den Übergang von Flüssigkeiten zu Feststoffen während der Polymerisation. Die Techne™ Gelierungs-Timer sind ideal für präzise Messungen und Qualitätskontrollen bei der Gelierung von Proben auf Harz- oder Klebstoffbasis im Labor.
Marke:  Cole-Parmer™ 98930-41
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11513839
  • 3335.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 2 digitale Modelle erhältlich: 1 opm und 10 opm (Oszillation pro Minute)
  • Lieferung mit 1x wiederverwendbarem Edelstahlkolben (22 mm Durchmesser)
  • Stoppt automatisch, wenn eine Gelierung auftritt
  • Anwenderfreundliche Drucktasten mit heller LED-Anzeige
  • Die Edelstahlkolben sind für eine einfache Reinigung abnehmbar
  • Es sind Einwegkolben aus Glas erhältlich
  • Es sind Probenbehälter aus Aluminium mit Schraubverschlüssen erhältlich
  • 3 Jahre Garantie
  • Kann für eine einfache Handhabung auf einem Retortenständer montiert werden
  • Retortenständer und Klemme werden nicht mit dem Gelierungs-Timer geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Gelierungszeitgeber
Akustischer Alarm
0.1 min.
1/10 min.
94 x 69 x 119 mm
94 mm
119 mm
999.9 min.
±2%
LED
Weiß
3.7 in.
4.7 in.