Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz
Artikelnummer. 11426588
10,5 mm, 33 mm, 20
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Well:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Tiefe (metrisch) Well:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Diese Blöcke eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Stuart™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium können in beliebiger Kombination verwendet werden.
  • Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
  • Die Blöcke haben die Maße (T x B x H) 95 x 75 x 50 mm
Spezifikation
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 20
Typ Block
Tiefe (metrisch) Well 33 mm
Durchmesser (metrisch) Well 10,5 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz >