Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Click to view available options
Beschreibung:
Conical Wells
Fasst 80 x 0,2 ml-Röhrchenstreifen
Flat Bottom Wells
Konische Wells
Leer mit Thermometerbohrung
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Wells mit flachem Boden
Aufnahmevermögen:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Beschreibung
- Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
- Heizgeräte sind separat erhältlich
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.7 oz. |
Beschreibung | Konische Wells |
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Aufnahmevermögen | 5 x 50 mL Tubes |
Material | Eloxiertes Aluminium |
No. of Places | 5 |
Typ | Dri-Block™ Einsatz |
Tiefe (angloamerikanisch) Well | 1,89 in. |
Tiefe (metrisch) Well | 48 mm |