Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Einsatzblock für Metallblock-Thermostate aus eloxiertem Aluminium für 20 Röhrchen mit Bohrung zur Aufnahme eines Thermometers
Artikelnummer. 12001612
Click to view available options
Beschreibung:
Conical Wells
Fasst 80 x 0,2 ml-Röhrchenstreifen
Flat Bottom Wells
Konische Wells
Leer mit Thermometerbohrung
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Wells mit flachem Boden
Aufnahmevermögen:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Eloxierte Blöcke aus Aluminiumlegierung gewährleisteten eine effiziente Wärmeübertragung. Aluminum Techne™ Dri-Block Einsätze bieten eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
  • Für die Verwendung mit Techne Dri-Block™ Heizgeräten
  • Die meisten Blöcke haben ein separates Loch für ein Thermometer.
  • Die Techne Dri-Block Heizgeräte können Blockeinsätze in jeder beliebigen Kombination aufnehmen (größenabhängig).
  • Je nach gewählter Blockkombination kann eine halbbreite Aussparung mit Kunststoffabstandshaltern gefüllt werden, um so die optimale thermische Leistung zu gewährleisten.
  • Ein enger Anschluss von Probenröhrchen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
  • Außergewöhnlich hohe Temperaturregelgenauigkeit
Abmessungen (T x B H)
  • Blöcke mit halber Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 37 x 50 mm.
  • Blöcke mit einfache Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 75 x 50 mm.
  • Blöcke mit doppelter Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 150 x 61 mm.
  • Blöcke mit dreifacher Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 225 x 50 mm.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.07 oz.
Beschreibung Konische Wells
Kapazität (metrisch) 2 mL
Aufnahmevermögen 20 x 2 mL Tubes
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 20
Typ Techne Dri-Block Einsatz
Enthält Mit Thermometerbohrung
Röhrchengröße 2 mL
Tiefe (angloamerikanisch) Well 1,38 in.
Tiefe (metrisch) Well 35 mm