Learn More
Strontiumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12972195
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-24-6
Summenformel Sr
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
InChI-Schlüssel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC-Name Strontium
SMILES [Sr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium
Konzentration 1 g/l
Verpackung Flasche
Menge 250 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig