Learn More
Strontium, Plasma-Standardlösung, Sr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11311459
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel Sr(NO3)2 in 5% HNO3
MDL-Nummer MFCD00134060
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium, plasma standard solution
Namenshinweis Sr 1000μg/mL
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5 %; Strontiumnitrat:0,24%; Wasser:94,76%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig