Learn More
Strontiumnitrat, Puriss., ≥98%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
50 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontium nitrate |
Schmelzpunkt | 570°C (literature) |
Namenshinweis | Puriss., ≥98% |
CAS Max. % | 100.0000% |
Menge | 50 kg |
Strukturformel | Sr(NO3)2 |
UN-Nummer | UN1507 |
IUPAC-Name | Strontium(2+) Dinitrat |
Formelmasse | 211.63 |
Reinheit (%) | >98% |