Learn More
Strontiumnitrat, Puriss., ≥98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15621380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
50 kg
puriss., ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-76-9
Summenformel N2O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 211.63
MDL-Nummer MFCD00011248
InChI-Schlüssel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Strontiumnitrat, Strontiumdinitrat, Salpetersäure, Strontiumsalz, Strontium-II-nitrat 1:2, Nitrat de strontium französisch, Strontiumnitrat Sr(NO3)2, Salpetersäure, Strontiumsalz 2:1, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontiumnitrat
Menge 1 kg
Strukturformel Sr(NO3)2
UN-Nummer 1507
IUPAC-Name Strontium; Dinitrat
Formelmasse 211.63 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte puriss.