Learn More
Strontiumnitrat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 645°C |
CAS | 10042-76-9 |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 7.0 |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
Menge | 500 g |
Summenformel | N2O6Sr |
MDL-Nummer | MFCD00011248 |
Synonym | strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
InChI-Schlüssel | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Strontium nitrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.