Learn More
Strontiumnitrat, ACS-Reagenz, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontiumnitrat |
Schmelzpunkt | 570 °C (Literatur) |
Namenshinweis | ACS-Reagenz, ≥99.0 % |
CAS Max. % | 100.0000% |
Menge | 500 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | Komplexometrisch |
Strukturformel | Sr(NO3)2 |
UN-Nummer | UN1507 |
IUPAC-Name | strontium(2+) dinitrate |
Formelmasse | 211.63 |