Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontiumchlorid-Hexahydrat |
Menge | 6 x 1 kg |
Strukturformel | SrCl2 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 266.62 |
Reinheit (%) | 99.0 bis 102.0 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |