Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontiumchlorid-Hexahydrat |
Menge | 250 g |
Strukturformel | SrCl2 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 266.62 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 102 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium carbonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium carbonate