Learn More
Thermo Scientific™ Stripping-Puffer-2, 4X
44.35 CHF - 76.60 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Westernblot-Stripping-Puffer |
---|---|
Form | Flüssig |
Konzentration | Gehäuse 4X |
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15404489
|
Thermo Scientific™
J62023.AK |
250 mL |
44.35 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15414489
|
Thermo Scientific™
|
500 mL |
76.60 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Westernblot-Stripping-Puffer | |
Flüssig | |
Gehäuse 4X | |
Umgebungstemperaturen |