Learn More
Cytiva Gelstreifenhalter
644.00 CHF - 4026.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ettan IPGphor 3 IEF-System |
---|---|
Typ | Streifenhalter |
Enthält | 6 x Abdeckung für Streifenhalter, 1 x 60 ml Reinigungslösung für Streifenhalter, Anleitung |
Produktcode | Marke | Größe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10793647
|
Cytiva
80-6417-25 |
13cm | Je 1 x |
716.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10167484
|
Cytiva
80-6417-44 |
18cm | Je 1 x |
776.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10609075
|
Cytiva
80-6416-68 |
18cm | 6/Packung |
4026.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10782867
|
Cytiva
80-6470-07 |
24cm | Je 1 x |
1016.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10036044
|
Cytiva
80-6416-87 |
7cm | 6/Packung |
644.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12598425
|
Cytiva
80-6416-49 |
13cm | 6/Packung |
3686.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Specifications
Ettan IPGphor 3 IEF-System | |
Streifenhalter | |
6 x Abdeckung für Streifenhalter, 1 x 60 ml Reinigungslösung für Streifenhalter, Anleitung |