Learn More
Thermo Scientific™ Streifenbaugruppe, 1 x 12, EB
GREENER_CHOICE
Für Anwendungen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, dienen die transparenten Immuno Standardmodule. Hergestellt für Standardausrüstung.
Marke:  Thermo Scientific™ 95029140
Artikelnummer. 11774978
  • 305.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie für Applikationen, die Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit erfordern, die transparenten Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule mit Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Modulplatten, die für ELISA-Verfahren entwickelt wurden. Diese für Standardausrüstungen gefertigten Module ermöglichen Flexibilität bei der Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Sie zeichnen sich durch branchenführende Qualitätsstandards aus und sind zertifiziert.
Eigenschaften:
  • Verschiedene Streifenformate: 8-, 12- oder 16-Well Streifen (zwei Reihen mit je 8 Wells)
  • Verschiedene Well-Formen: flacher Boden, C-Boden (abgerundete Ränder), U-Boden, StarWells (Wells mit Lamellen für größere Oberfläche und bessere Leistungsfähigkeit)
  • Verschiedene Oberflächen für optimales Assay-Leistungsverhalten
  • Die Module verbleiben beim Umdrehen im Rahmen.
  • Stapelbarer Rahmen mit Markierung für Deckelausrichtung
  • Polystyrol-Wells im Polyethylen-Rahmen
  • Ext. Abm.: 128 × 86mm
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
  • Thermo Scientific™ MultiSorp™ ist hochgradig hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Die Module sind freistehend. Kat.- Nr. 95029440 und 464394 sind zertifiziert. Rahmen und Module sind separat erhältlich. Klebefolie und Streifenkappen sind erhältlich. Farbcodierte Module auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abbrechbare Streifen
Zertifiziert für die Adsorption von IgG; CV von <5 % zwischen Wells
Streifenplatte
Kolorimetrisch
5 Packungen, 50 Kartons
Rahmen
400 μl
300 μl
Runder, flacher Boden (F-Well)
5
Antikörper (Glykoproteine)
Hydrophil
Ja
Ohne Deckel
1 x 12
Durchsichtig
Polystyrol
12
Enhanced Binding
50
Keine