Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidin-Protein, HRP
Streptavidin-Protein, HRP-Konjugat, 21124, von Invitrogen™, 21124, von Invitrogen™ Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunhistochemie, Western-Blot.
Marke:  Thermo Scientific™ 21126
408.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21979" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10086023
  • 430.00 CHF / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde. Im Gegensatz zu Avidin enthält Streptavidin kein Kohlenhydrat und hat einen leicht sauren isoelektrischen Punkt von 5. Dabei setzen Invitrogen Streptavidin-Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem praktisch neutralen isoelektrischen Punkt ein. Streptavidin ist ein tetrameres Protein, bei dem jede Untereinheit ein Biotinmolekül mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt. Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten. Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation.
Formulierung: 1 mg gereinigtes Protein in PBS ohne Konservierungsmittel; pH-Wert 6,8
Dieses Produkt wurde erfolgreich in ELISA-, Immunhistochemie- und Western-Blot-Verfahren eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HRP
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort nicht über -20 °C lagern.
Fest
Streptavidin-Konjugat
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
1 mg
Umgebungstemperatur
Pierce™
Biotin