Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, Marina Blue™ conjugate
Streptavidin, Marina Blue™ Konjugat
Marke: Molecular Probes™ S11221
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Unser Streptavidin, Marina Blue™ Konjugat ist eine helle, blau fluoreszierende Sonde mit Anregung/Emission ∼365/460 nm. Streptavidin ist ein nicht glykosyliertes Biotin-bindendes Protein, das aus Bakterien isoliert ist und einen nahezu neutralen isoelektrischen Punkt hat. Es wird häufig verwendet, um biotinylierte Sonden zu erkennen, da es angeblich weniger unspezifische Bindungen aufweist als das glykosylierte, biotinbindende Protein Avidin.Spezifikation
Marina Blue | |
Raumtemperatur | |
Conjugate |
In einem Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
MARINA BLUE™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.