Learn More
Novex™ Streptavidin - HRP
Streptavidin - HRP
Marke: Novex™ 434323
564.30 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Reaktivität: HRP-SA reagiert mit Biotin.Anwendungen: Immunhistochemie, Western Blot und ELISA
Spezifikation
1,25 mg/ml | |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Flüssig | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
HRP | |
Nasseis | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.