Learn More
Cytiva Streptavidin HP SpinTrap™ Puffer-Kit
Vorgefertigte Puffer, die bei Verwendung von Streptavidin HP SpinTrap Säulen für die Herstellung von Affinität und Proteinanreicherung in kleinem Maßstab optimiert wurden
Marke:  Cytiva 28-9135-68
Artikelnummer. 10300795
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: 10x Bindungs-/Waschpuffer (TBS),10x Elutionspuffer und Blockierungspuffer
Beschreibung
Beschreibung
  • Lagerungslösungen können direkt in die mitgelieferten Flaschen zur Lagerung verdünnt werden
  • Eliminiert zeitaufwendige Puffervorbereitung, die eine schnelle, reproduzierbare Proteinanreicherung ermöglicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Streptavidin Sepharose HP, Spin-Säule und96-Well-Filterplatten, 10x-Bindung, Waschpuffer (TBS), 10x-Elutionspuffer, Blockierpuffer
4° bis 30 °C
16 Reaktionen
Streptavidin
6 % hochvernetzte Agarose
34 μm
Streptavidin HP SpinTrap Pufferkit
16 Reaktionen